Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR308077-5GEA
19840
CZK
APOSOR308077-5G
APOSOR308077-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,1454 g/mol Bod tání: 199…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00229214 CAS číslo: 16205-46-2 |