4-Bromo-6-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR309245-1GEA
3770
CZK
APOSOR309245-1G
4-Bromo-6-methoxyquinoline
4-Bromo-6-methoxyquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO MW: 238,0800 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437074 CAS číslo: 42881-66-3 |