Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR309348-1GEA
1740
CZK
APOSOR309348-1G
APOSOR309348-5G
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₁₀ClNO₂ MW: 235,67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173407 CAS číslo: 13720-94-0 |