Tisk…
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR309381-250MGEA 2070 CZK
APOSOR309381-250MG APOSOR309381-1G APOSOR309381-5G
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,5300 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254262
CAS číslo: 3913-19-7