Tisk…
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR309422-5GEA 2280 CZK
APOSOR309422-5G
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863249
CAS číslo: 68208-18-4