2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR30953-1GEA
6850
CZK
APOSOR30953-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂S MW: 269,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00170268 CAS číslo: 65705-44-4 |