Tisk…
4-Formyl-2-picoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR310148-5GEA 13760 CZK
APOSOR310148-250MG APOSOR310148-5G APOSOR310148-1G
4-Formyl-2-picoline 95%
4-Formyl-2-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,1400 g/mol
Bod varu: 53…54 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410683
CAS číslo: 63875-01-4