Methyl-5-aminosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR31020-1GEA
1040
CZK
APOSOR31020-1G
Methyl-5-aminosalicylate
Methyl-5-aminosalicylate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,1620 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01317557 CAS číslo: 42753-75-3 |