4-Bromo-1-ethoxy-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR310855-1GEA
2900
CZK
APOSOR310855-1G
APOSOR310855-5G
4-Bromo-1-ethoxy-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-ethoxy-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756413 CAS číslo: 383869-51-0 |