Cyclohexyldiphenylphosphine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR315482-1GEA
1870
CZK
APOSOR315482-1G
APOSOR315482-5G
APOSOR315482-25G
Cyclohexyldiphenylphosphine
Cyclohexyldiphenylphosphine
Vzorec:
C₁₈H₂₁P MW: 268,33 g/mol Bod tání: 53 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046360 CAS číslo: 6372-42-5 EINECS: 228-904-2 |