Boc-D-valinol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR316019-25GEA
0
CZK
APOSOR316019-25G
APOSOR316019-5G
Boc-D-valinol
Boc-D-valinol
Vzorec:
C₁₀H₂₁NO₃ MW: 203,28 g/mol Bod varu: 218 °C Hustota: 0,995 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00235960 CAS číslo: 106391-87-1 |