Tisk…
N-Boc-L-phenylalaninol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR316043-100GEA 3840 CZK
APOSOR316043-100G
N-Boc-L-phenylalaninol
N-Boc-L-phenylalaninol
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076976
CAS číslo: 66605-57-0