Tisk…
Cyclopropanesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3194-1GEA 417 CZK
APOSOR3194-1G
Cyclopropanesulphonamide 98%
Cyclopropanesulphonamide
Vzorec: C₃H₇NO₂S
MW: 121,15 g/mol
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705286
CAS číslo: 154350-29-5