Tisk…
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322001-5GEA 1410 CZK
APOSOR322001-5G
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008676
CAS číslo: 6375-47-9