(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322115-1GEA
2490
CZK
APOSOR322115-1G
(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
(R)-(+)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145202 CAS číslo: 4187-38-6 |