Tisk…
3-Bromo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322155-500MGEA 3940 CZK
APOSOR322155-500MG
3-Bromo-1H-indazole
3-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159926
CAS číslo: 40598-94-5