(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322173-1GEA
3910
CZK
APOSOR322173-1G
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008857 CAS číslo: 19342-01-9 |