Tisk…
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322185-1GEA 4010 CZK
APOSOR322185-1G
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016909
CAS číslo: 2815-95-4