Tisk…
3-Formyl-6-nitrochromone
APOSOR322296-2GEA 0 CZK
APOSOR322296-2G
3-Formyl-6-nitrochromone
3-Formyl-6-nitrochromone
Vzorec: C₁₀H₅NO₅
MW: 219,1504 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192184
CAS číslo: 42059-80-3