2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
APOSOR322398-500MGEA
0
CZK
APOSOR322398-500MG
2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
2-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,2099 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059904 CAS číslo: 1015845-89-2 |