2-Hydroxythiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR322501-100MGEA
5390
CZK
APOSOR322501-100MG
2-Hydroxythiazole
2-Hydroxythiazole
Vzorec:
C₃H₃NOS MW: 101,1270 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02094166 CAS číslo: 82358-07-4 |