2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR322504-5GEA
8270
CZK
APOSOR322504-5G
APOSOR322504-1G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₅N₃O MW: 123,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
120747-84-4 |