(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR322563-1GEA
2860
CZK
APOSOR322563-1G
APOSOR322563-5G
APOSOR322563-10G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,2423 g/mol Bod tání: 94…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01073894 CAS číslo: 163439-82-5 |