Tisk…
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR322659-1GEA 2280 CZK
APOSOR322659-1G
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00273364
CAS číslo: 22677-21-0