Tisk…
Ethyl hippurate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR32420-1GEA 1460 CZK
APOSOR32420-1G
Ethyl hippurate, technická kvalita
Ethyl hippurate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026890
CAS číslo: 1499-53-2