Tisk…
4'-Morpholinoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR32584-5GEA 1990 CZK
APOSOR32584-5G
4'-Morpholinoacetophenone 95%
4'-Morpholinoacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,2530 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006168
CAS číslo: 39910-98-0