2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR32701-1GEA
16570
CZK
APOSOR32701-1G
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07366546 CAS číslo: 885949-66-6 |