Tisk…
5-Amino-6-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR32895-1GEA 5000 CZK
APOSOR32895-1G APOSOR32895-5G
5-Amino-6-methylquinoline 95%
5-Amino-6-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,1998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094194
CAS číslo: 50358-35-5