2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR3314-100MGEA
1870
CZK
APOSOR3314-100MG
APOSOR3314-250MG
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BClO₃ MW: 172,3700 g/mol Bod tání: 263…265 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689478 CAS číslo: 913835-71-9 |