Tisk…
4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR33574-1GEA 12630 CZK
APOSOR33574-1G
4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
4-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758068
CAS číslo: 91857-98-6