Tisk…
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR340015-250MGEA 6620 CZK
APOSOR340015-250MG
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
Vzorec: C₄₈H₃₀O₂
MW: 638,7500 g/mol
Bod tání: 239…242 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09027270
CAS číslo: 361342-50-9