Tisk…
4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR345089-25GEA 5890 CZK
APOSOR345089-25G
4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667741
CAS číslo: 38469-83-9