N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR345618-5GEA
2700
CZK
APOSOR345618-5G
APOSOR345618-100G
APOSOR345618-25G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Vzorec:
C₁₁H₂₄N₂O₂ MW: 216,33 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671489 CAS číslo: 51857-17-1 |