N-Phenylglycine ethyl ester
|
Varování
|
APOSOR346330-25GEA
0
CZK
APOSOR346330-25G
APOSOR346330-100G
APOSOR346330-5G
N-Phenylglycine ethyl ester
N-Phenylglycine ethyl ester
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038315 CAS číslo: 2216-92-4 |