5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR350000-100GEA
2280
CZK
APOSOR350000-100G
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6076 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02358895 CAS číslo: 20776-67-4 |