Tisk…
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR350111-100GEA 5900 CZK
APOSOR350111-100G APOSOR350111-25G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16
Bod tání: 277 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064346
CAS číslo: 1723-00-8
EINECS: 217-024-4