(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR350213-100GEA
3280
CZK
APOSOR350213-100G
(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid
(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311679 CAS číslo: 14328-51-9 |