5-Nitro-6-methyluracil
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR350278-5GEA
1460
CZK
APOSOR350278-5G
5-Nitro-6-methyluracil
5-Nitro-6-methyluracil
Vzorec:
C5H5N3O4 MW: 171,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047362 CAS číslo: 16632-21-6 |