1-Naphthalenemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR350290-100GEA
2700
CZK
APOSOR350290-100G
1-Naphthalenemethanol
1-Naphthalenemethanol
Vzorec:
C₁₁H₁₀O MW: 158,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004044 CAS číslo: 4780-79-4 |