Tisk…
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR350376-100GEA 2880 CZK
APOSOR350376-100G
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 98%
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₃
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075245
CAS číslo: 40932-60-3