6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR3506-1GEA
1410
CZK
APOSOR3506-1G
APOSOR3506-10G
APOSOR3506-5G
APOSOR3506-25G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258769 CAS číslo: 116355-18-1 |