Tisk…
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3526-5GEA 10980 CZK
APOSOR3526-5G APOSOR3526-1G
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Vzorec: C₇H₈O₃S
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00127516
CAS číslo: 27489-33-4