2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR3530-1GEA
1620
CZK
APOSOR3530-1G
APOSOR3530-5G
APOSOR3530-250MG
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₂BrNO MW: 242,1124 g/mol Bod tání: 89…92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06409221 CAS číslo: 37904-72-6 UN: 3261 ADR: 8,III |