2-Acetamidothiazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR3555-100GEA
9260
CZK
APOSOR3555-100G
APOSOR3555-25G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Vzorec:
C₅H₆N₂OS MW: 142,18 g/mol Bod tání: 204…206 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00016892 CAS číslo: 2719-23-5 |