Tisk…
6-(Methoxycarbonyl)indole-2-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR361336-1GEA 18850 CZK
APOSOR361336-1G APOSOR361336-250MG
6-(Methoxycarbonyl)indole-2-boronic acid pinacol ester 98%
6-(Methoxycarbonyl)indole-2-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₀BNO₄
MW: 301,1453 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11858368
CAS číslo: 1256359-21-3