Tisk…
4-Amino-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3730-1GEA 0 CZK
APOSOR3730-1G
4-Amino-3-iodobenzoic acid
4-Amino-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01660550
CAS číslo: 2122-63-6