Tisk…
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3738-25GEA 3410 CZK
APOSOR3738-25G APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod tání: 208 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012334
CAS číslo: 879-65-2