Tisk…
4-Bromo-2,5-xylidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3788-1GEA 417 CZK
APOSOR3788-1G
4-Bromo-2,5-xylidine 96%
4-Bromo-2,5-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200,0757 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07780642
CAS číslo: 30273-40-6