4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR3793-1GEA
787
CZK
APOSOR3793-1G
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₆BNO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09027212 CAS číslo: 913835-38-8 |