Tisk…
6-Nitrophthalide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR3915-100GEA 12520 CZK
APOSOR3915-100G APOSOR3915-5G APOSOR3915-25G
6-Nitrophthalide 97%
6-Nitrophthalide
Vzorec: C₈H₅NO₄
MW: 179,13
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033529
CAS číslo: 610-93-5